Przejdź do
1.15187
Nitric acid
69%, Suprapur®
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
69%
Form:
liquid
470,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy 69%, Suprapur®
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
69%
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Suprapur®
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.004411.018321.01518
assay
69%
assay
65%
assay
-
assay
60%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy 69%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115187100004022536558936
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?