Przejdź do
1150-OP
Akrylamid
OmniPur® Grade, >=99.9%, Suitable for polyacrylamide gel electrophoresis
Synonim(y):
Propenamid, amid kwasu akrylowego
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCONH2
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
foreign activity
Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nadaje się do elektroforezy w żelu poliakrylamidowym.
Specyfikacje:
Test: ≥99,9%
Przewodność (40%, woda): ≤5 µmho
Wolny kwas akrylowy: ≤0,001%
Żelazo (Fe): ≤0,0001%
Ołów (Pb): ≤0,0001%
Temperatura topnienia: 84-86°C
pH (10% w 100 mM NaCl, , 25°C): 5,5-6,5
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1170-5KG04055977229585
1150-100GM04055977229561
1160-1KG04055977229578