As mentioned on the Safety Data Sheet for this product, dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. Please contact your EHS team or or disposal service group, If there's none, we recommend a national disposal company such as Cleanharbors at https://www.cleanharbors.com/
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek ChZT, photometric, 300-3500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
300-3500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
electroplating
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda odpowiada normie DIN ISO 15705 i jest analogiczna do EPA 410.4, APHA 5220 D i ASTM D1252-06 B.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest miarą ilości tlenu zużywanego podczas utleniania materii organicznej, co daje wyraźny wskaźnik jakości źródła wody, jest to z pewnością jeden z najważniejszych parametrów w analizie (ścieków). Nasze testy ChZT Spectroquant® umożliwiają dokładne ilościowe określenie poziomu ChZT w próbce.
Wybierz odpowiedni zakres pomiarowy dla swoich potrzeb z naszej szerokiej gamy testów ChZT Spectroquant®.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 300-3500 mg/L (COD) | measuring range 5000-90000 mg/L (COD) | measuring range 500-10000 mg/L (COD) | measuring range 15-300 mg/L (COD) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek ChZT
signalword
Danger
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Protokoły
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1146910001 | 04022536558783 |
| 1146910007 | 04054839022937 |
-
¿Cuál es el procedimiento a seguir para la eliminación segura de este kit?