Przejdź do
1.14560
COD Cell Test, photometric
photometric, 4.0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek ChZT, photometric, 4.0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
4.0-40.0 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Fotometryczna, 4,0 - 40,0 mg/L, Spectroquant®
Metoda odpowiada normie DIN ISO 15705 i jest analogiczna do EPA 410.4, APHA 5220 D i ASTM D1252-06 B.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest miarą ilości tlenu zużywanego podczas utleniania materii organicznej, co daje wyraźny wskaźnik jakości źródła wody, jest to z pewnością jeden z najważniejszych parametrów w analizie (ścieków). Nasze testy ChZT Spectroquant® umożliwiają dokładne ilościowe określenie poziomu ChZT w próbce.
Wybierz odpowiedni zakres pomiarowy dla swoich potrzeb z naszej szerokiej gamy testów ChZT Spectroquant®.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek ChZT
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114560000104022536155807
114560000704054839019272