Przejdź do
1.13900
LiChroprep® RP-18 (40-63 µm)
for liquid chromatography
Synonim(y):
LiChroprep® RP-18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8430,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
spherical silica gel
Quality Segment
particle size
40-63 μm
pore size
10 nm mean pore size
bulk density
410 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Zawartość węgla: ≥ 15 %
Test zastosowania: przechodzi test
Teoretyczne płytki (N/m) (Toluen): ≥ 1500
Współczynnik separacji (Acetofenon/Kwas cynamonowy, test selektywności): 1.1 - 1.3
współczynnik separacji (Acetofenon/Fenol, test selektywności): 1.8 - 2.2
współczynnik separacji (1-Naftol/Phenol, test selektywności): 3,9 - 4,4
Wielkość cząstek (d10): 31.0 - 37.0 µm
Wielkość cząstek (d50): 54,0 - 64,0 µm
Wielkość cząstek (d90): 95,0 - 110,0 µm
Współczynnik pojemności (Toluene): 17.0 - 22.0
Legal Information
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c