Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
450 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
13-22 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
pH
7 (20 °C)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
-97 °C
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)([2H])[2H]
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
General description
Analysis Note
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,01%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 605 °C (DIN 51794) | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| mp -97 °C | mp -97 °C (lit.) | mp -97 °C (lit.) | mp -97 °C (lit.) |
| density 1.36 g/cm3 at 20 °C | density 1.362 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.362 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.362 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorometan-D2
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1665-00-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1137200010 | 04022536653730 |
| 1137200009 | 04022536151106 |