Przejdź do
1.13203
Lampa UV
Handheld, Portable, 366 nm, Suitable for microbiology
Synonim(y):
Lampa ultrafioletowa, lampa promieniowania ultrafioletowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
39101616
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
SimPlate™ Total Plate Count (66003BC), SimPlate™ Yeast & Mold (66004BC), SimPlate™ Total Coliform & E. coli CI (66008BC)
packaging
pkg of (1 unit)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
sample preparation
storage temp.
15-25°C
General description
Lampa UV emituje fale ultrafioletowe o długości około 366 nm. Może być używana do wykrywania Escherichia coli za pomocą MUG cleavate w podłożu hodowlanym zawierającym MUG (Flurocult lub Chromocult® media) lub w połączeniu z Bactident E. coli (1.13303). Nasza lampa UV umożliwia profesjonalistom szybszą, wydajniejszą i bardziej niezawodną pracę.
Application
Lampa UV (366 nm) służy do wykrywania fluorescencji w zastosowaniach laboratoryjnych, takich jak chromatografia, mikrobiologia lub inne obszary analizy.
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZLXUVL2L1ZFRES00UVZLXUVL2L2
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
microbiology
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
packaging
pkg of (1 unit)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
description
SimPlate™ Total Plate Count (66003BC), SimPlate™ Yeast & Mold (66004BC), SimPlate™ Total Coliform & E. coli CI (66008BC)
description
-
description
-
description
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113203000104022536147642