Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
FluoroCult®
Agency:
FDA-BAM, GB 478936, according to ISO 11866
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 36.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
agency
FDA-BAM, GB 478936, according to ISO 11866
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
FluoroCult®
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.6-7.0 (25 °C, 36.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
36.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., coliforms
General description
Fluorocult® Lauryl sulfate broth + MUG (zgodnie z ISO 11866 i FDA-BAM) służy do badania Escherichia coli w żywności, mleku i produktach mlecznych. Siarczan laurylu hamuje wzrost niepożądanej flory bakteryjnej. Obecność E. coli jest wskazywana przez fluorescencję pod lampą UV o długiej długości fali. Pozytywna reakcja indolowa i tworzenie się gazu w wyniku fermentacji laktozy potwierdzają wyniki.
Application
Fluorocult® Lauryl sulfate broth + MUG jest odpowiedni do badania E. coli w żywności, mleku i produktach mlecznych.
Features and Benefits
- Fluorocult® fluorogeniczne podłoża hodowlane oferują szybkie i niezawodne testy hodowlane
- Skuteczna alternatywa dla konwencjonalnych metod mikrobiologicznych do szybkiego i czułego wykrywania bakterii
- Doskonałe granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1E+04
Wzrost(Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost Escherichia coliATCC 25922 (WDCM 00013): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite do częściowego zahamowania
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite do częściowego zahamowania
Gaz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Gaz (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluorescencja (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Fluorescencja (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Fluorescencja (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Fluorescencja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Tworzenie indolu (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Tworzenie indolu (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Tworzenie indolu (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Tworzenie indolu (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Inkubacja: 24 ± 2 do 48 ± 2 godzin w temperaturze 30 ± 1 °C, warunki tlenowe
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1E+04
Wzrost(Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost Escherichia coliATCC 25922 (WDCM 00013): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite do częściowego zahamowania
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite do częściowego zahamowania
Gaz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Gaz (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluorescencja (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Fluorescencja (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Fluorescencja (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Fluorescencja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Tworzenie indolu (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Tworzenie indolu (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Tworzenie indolu (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Tworzenie indolu (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Inkubacja: 24 ± 2 do 48 ± 2 godzin w temperaturze 30 ± 1 °C, warunki tlenowe
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1125880500 | 04022536144139 |