Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
347,00 zł
Quality Segment
agency
ISO 6887, according to ISO 8199
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 9.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
9.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (kolor): bezbarwny do lekko bezbarwnego
Wartość pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Odzysk (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): 70 - 130 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70 - 130 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70 - 130 %
Inkubacja: 45 minut do 1 godziny w temperaturze 20 - 25 °C
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar 18 -24 godzin w 35 - 37 °C, tlenowe
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protokoły
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w 2017 r. poprawione normy EN ISO 21528-1 i EN ISO 21528-2.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Produkty
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1125350500 | 04022536143828 |