Przejdź do
1.12379
Tytan
fine powder 95%
Synonim(y):
Titanium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
UNSPSC Code:
12141746
EC Index Number:
231-142-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
autoignition temp.
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1260 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (RFA): pozytywny wynik testu
Test (cerymetryczny): ≥ 98
Wielkość cząstek (dyfrakcja laserowa) (d90): ≤ 150 µm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
366994GF42187811GF05137501
Titanium powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
GF42187811
Titanium
Titanium powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, purity 99.5%
GF05137501
Titanium
mp
1670 °C
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
autoignition temp.
300-450 °C
autoignition temp.
860 °F
autoignition temp.
860 °F
autoignition temp.
860 °F
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
1260 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-32-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112379025004022536142258