Przejdź do
1.12374
Trombina
from bovine plasma, 50 NIH units/mg dry wt
Synonim(y):
Czynnik krzepnięcia IIa, fibrynogenaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Index Number:
232-648-7
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
50 NIH units/mg dry wt
Biological source:
bovine plasma
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine plasma
Quality Segment
form
solid
specific activity
50 NIH units/mg dry wt
storage temp.
2-8°C
General description
Trombina, glikozylowany enzym typu II aktywowany sodem, jest również nazywana czynnikiem krzepnięcia IIa. Zawiera dwa egzozyty wiążące aniony, ABE-I i ABE-II. Trombina występuje jako izoformy α, β i γ na różnych etapach jej wytwarzania. Bydlęca a-trombina składa się z łańcucha lekkiego (łańcuch A) i łańcucha ciężkiego (łańcuch B). Te dwa łańcuchy są połączone jednym wiązaniem dwusiarczkowym.
Application
Trombina została wykorzystana w analizie cytometrii przepływowej w celu zbadania podstawowego poziomu aktywacji krążących płytek krwi u myszy. Została również wykorzystana do koagulacji osocza i umożliwienia przylegania plastra organotypowego do szkiełka nakrywkowego podczas hodowli.
Biochem/physiol Actions
Trombina jest proteazą serynową odgrywającą kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi i aktywuje czynniki krzepnięcia V, VIII, XI i XII. Pośredniczy w konwersji nieaktywnego białka osocza fibrynogenu (czynnika I) w biologicznie aktywną fibrynę. Trombina działa jako prokoagulant i promuje agregację płytek krwi. Może również wywoływać działanie przeciwzakrzepowe. Jest stosowana w leczeniu krwawień z naczyń włosowatych i małych żył. Podczas uszkodzenia naczyń krwionośnych trombina ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania makrofagów, neutrofili, monocytów, SMC i komórek dendrytycznych.
Analysis Note
Wygląd (kolor): prawie biały
Wygląd (opis): proszek
Aktywność (fibrynogen; pH 7,6; 37 °C): ≥ 50 U/mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6884T7009T6634
specific activity
50 NIH units/mg dry wt
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112374000104022536142203