Przejdź do
1.12277
Nikiel
powder 99+
Synonim(y):
Nickel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12141729
EC Index Number:
231-111-4
NACRES:
NA.22
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
potency
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1453 °C
density
8.90 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1600‑2600 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoskalowe heterostruktury tlenku niklu/niklu do aktywnej elektrokatalizy wydzielania wodoru: W artykule opisano heterostruktury tlenku niklu/niklu utworzone na nanorurkach węglowych w celu poprawy elektrokatalizy (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Analysis Note
Tożsamość (analiza elementarna): zgodna z
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,5%
Rozmiar cząstek (d50): około 10 µm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203904266981268283
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
1453 °C
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.90 g/cm3 at 25 °C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1600‑2600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
potency
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112277025004022536141350
112277100004022536141367