Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
UNSPSC Code:
12141727
EC Index Number:
231-107-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
mp
2620 °C
density
10.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (grawimetrycznie): ≥ 99,0%
Tożsamość (ICP-OES): pozytywny wynik testu
Tożsamość (ICP-OES): pozytywny wynik testu
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 2620 °C | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) |
| density 10.2 g/cm3 at 20 °C | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bulk density 1400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03823-5ML | 04061838628268 |
| 03823-1ML | 04061838628251 |
| 1122540100 | 04022536141145 |