Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Quality Level
form
solid
potency
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1493 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Ni (nikiel): ≤ 0,1%
Wielkość cząstek (d50): 1 - 5 µm
Tożsamość (analiza elementarna): przechodzi test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form pieces | form foil | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 1493 °C | mp - | mp - | mp - |
| bulk density 850 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| potency 6170 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1122110025 | 04027269910228 |
| 1122110100 | 04022536140674 |