Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 882,00 zł |
Informacje o tej pozycji
232,00 zł
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
pH (100 g/l, woda): 5,5 - 7,5
Strata przy suszeniu (120 °C; 4h; próżnia): ≤ 2,0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| pH 5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| bulk density 330 kg/m3 | bulk density 330 kg/m3 | bulk density - | bulk density 345 kg/m3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa kwasu dodekano-1-sulfonowego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1121460005 | 04022536139920 |
| 1121468500 | 04027269278939 |