The purity of this product is not a determined on a lot-to-lot basis. Historical data indicates a purity >90%.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
UNSPSC Code:
12141907
EC Index Number:
231-151-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
700 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
4000 °C/1013 hPa
mp
2075 °C
density
1.73 g/cm3 at 15 °C
bulk density
200‑300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ambifilowy bor w 1, 4, 2, 5-diazadiborynie: Bada unikalne właściwości elektronowe ambifilowych związków boru, sugerując potencjalne zastosowania w syntezie organicznej i materiałoznawstwie (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
- Metalomimetyczna chemia boru: Omawia zdolność boru do naśladowania zachowania metali w reakcjach chemicznych, zapewniając wgląd w jego wszechstronne zastosowania w katalizie i materiałoznawstwie (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Mg (magnez): ≤ 1,0 %
Wielkość cząstek (d50): około 2 µm
Mg (magnez): ≤ 1,0 %
Wielkość cząstek (d50): około 2 µm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form amorphous powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 2075 °C | mp - | mp - | mp - |
| density 1.73 g/cm3 at 15 °C | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 4000 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
What is the purity percentage?