Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 441,00 zł |
Informacje o tej pozycji
form
solid
Quality Segment
loss
≤2% loss on drying, 110°C
mp
199 °C (decomposition)
λmax
506-512 nm in toluene
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,25H/b24-23?,26-22-
InChI key
HTPQPMPFXUWUOT-SRURNFRUSA-N
Application
Analysis Note
Maksymalna absorpcja λmax. (toluen): 506 - 512 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; Toluol): ≥ 750
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 2%.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mp 199 °C (decomposition) | mp 156-158 °C (lit.) | mp 156-158 °C (lit.) | mp 277-280 °C (decomposition) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| loss ≤2% loss on drying, 110°C | loss - | loss - | loss - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| form solid | form - | form - | form solid |
| λmax 506-512 nm in toluene | λmax - | λmax - | λmax - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1117470025 | 04022536135557 |