Przejdź do
1.11615
Bromek etydyny
for biochemistry
Synonim(y):
Bromek 5etylo-3,8-diamino-6-fenylofenantrydyniowy, bromek homidium, EtBr
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.31
EC Index Number:
214-984-6
UNSPSC Code:
41105322
MDL number:
Quality Level
form
solid
potency
1503 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
261-264 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
40 g/L
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
340 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
Bromek etydyny dla biochemii. CAS 1239-45-8, pH 4,4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji)≥ 98 %Tożsamość (spektrum UV/VIS)test pozytywnyMaksymalna absorpcja λmax. (metanol)524 - 527 nmSpec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,05 g/l; metanol; kal. na wysuszonej substancji)155 - 170Test TLCprzechodzi testStrata przy suszeniu (130 °C, 4 h)≤ 8 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek etydyny
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W349003-250G04061835516520
W349003-SAMPLE04061834356547
18377-100MG04061838756411
S8269-25G04061836960674
W349003-5KG04061835567126
W349003-1KG04061835567119
S8269-5G04061836960681
1267102-100MG04061833830017
111615000104022536133928
111615001004022536133935