Przejdź do
1.11474
1,4-ditiotreitol
for biochemistry
Synonim(y):
DTT, odczynnik Clelanda
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H3OHSH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
222-468-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (iodometric)
Form:
solid
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (iodometric)
form
solid
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
40-43 °C
transition temp
flash point >110 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
  • Dostarczanie leków za pomocą reagującego na redukcję hydrożelu na bazie karboksyetylo-bursztynoglikanu o wysoce ulepszonych właściwościach reologicznych, przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie 1,4-ditiotreitolu w opracowywaniu hydrożeli reagujących na redukcję, podkreślając znaczną poprawę właściwości reologicznych, przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających, odpowiednich dla systemów dostarczania leków (Kim et al., 2024).
  • Przygotowanie i właściwości hydrożelowych kryształów fotonicznych połączonych biodegradowalnymi nanożelami...: Badania omawiają integrację 1,4-ditiotreitolu w montażu hydrożelowych kryształów fotonicznych przy użyciu biodegradowalnych nanożeli, podkreślając ich potencjał w tworzeniu nowych materiałów fotonicznych (Zhang et al., 2024).
  • Zoptymalizowana izolacja całkowitego RNA z plemników bydlęcych z ulepszoną lizą główki plemnika...: W artykule podkreślono zastosowanie 1,4-ditiotreitolu w optymalizacji technik izolacji RNA z plemników bydła, co zwiększa lizę główki plemnika, co ma kluczowe znaczenie dla badań biologii rozrodu (Tiwari i in., 2024).
  • Przygotowanie konwertowalnego dystansera zawierającego grupę disulfidową do wszechstronnej funkcjonalizacji oligonukleotydów...: Omówiono syntezę konwertowalnego elementu dystansowego zawierającego grupę disulfidową przy użyciu 1,4-ditiotreitolu, umożliwiającego wszechstronną funkcjonalizację oligonukleotydów do zastosowań terapeutycznych i diagnostycznych (Pontarelli et al., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Temperatura topnienia: 40 - 43 °C
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 10 ppm
Fe (żelazo): ≤ 5 ppm
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111474000504022536133089
111474002504022536133096
111474000104022536133072
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?