Informacje o tej pozycji
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
- Wielopierwiastkowy wzorzec kalibracyjny ICP: Artykuł zatytułowany "Schiff base functionalized silica gel for simultaneous separation and preconcentration of Cu(II), Ni(II), and Cd(II) in pharmaceuticals and water samples" podkreśla zastosowanie wielopierwiastkowego roztworu wzorcowego ICP IV w analizie metali śladowych, wykazując jego krytyczną rolę w zapewnieniu dokładności i wiarygodności kwantyfikacji pierwiastków w różnych matrycach, w tym w farmaceutykach (Tokay and Bağdat, 2022).
- Wzorzec metali śladowych do badań biofarmaceutycznych: Ten roztwór wzorcowy jest niezbędny do precyzyjnej kalibracji instrumentów ICP-MS stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, pomagając spełnić rygorystyczne standardy kontroli jakości dla zanieczyszczeń pierwiastkowych.
- Testowanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach: Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP IV jest stosowany do weryfikacji zgodności z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach farmaceutycznych, zapewniając bezpieczeństwo pacjentów i skuteczność produktu.
Analysis Note
Al (aluminium): 1000 mg/l
B (bor): 1000 mg/l
Ba (bar): 1000 mg/l
Bi (bizmut): 1000 mg/l
Ca (wapń): 1000 mg/l
Cd (kadm): 1000 mg/l
Co (kobalt): 1000 mg/l
Cr (chrom): 1000 mg/l
Cu (miedź): 1000 mg/l
Fe (żelazo): 1000 mg/l
Ga (Gal): 1000 mg/l
In (Indium): 1000 mg/l
K (potas): 1000 mg/l
Li (lit): 1000 mg/l
Mg (magnez): 1000 mg/l
Mn (Mangan): 1000 mg/l
Na (sód): 1000 mg/l
Ni (nikiel): 1000 mg/l
Pb (ołów): 1000 mg/l
Sr (stront): 1000 mg/l
Tl (tal): 1000 mg/l
Zn (cynk): 1000 mg/l
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
supp_hazards
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 10043-35-3 + 10141-05-6
13138-45-9 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 10043-35-3 + 10141-05-6
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Whether ICP multi-element standard solution IV with 1000 mg/L concentration conform to ISO 17034 ?
1 answer-
This product is measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory.
Please see the Quality & Regulatory information under the "ISO certificated and Site Quality Self-Assessments" section in the link below for more information: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/iso-certificates