Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
424 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat), 1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
2040 g/L
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Bezpośredni druk 3D potrójnie reagujących nanokompozytowych mikroigieł hydrożelowych do kontrolowanego dostarczania leków...: W ramach tych badań opracowano nowe mikroigły hydrożelowe drukowane w 3D przy użyciu akrylamidu jako składnika reagującego na zmiany środowiskowe (Li H et al., 2024).
Analysis Note
Wygląd (opis): krystaliczny proszek
Oznaczenie (GC): ≥ 99,9 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wolny kwas (jako kwas akrylowy): ≤ 0,001 %
Absorbancja A (290 nm; 1 %; 1 cm; woda): ≤ 0.15
Przewodność (50 % w/v; woda; 20° C): ≤ 5.0 µS/cm
Rozpuszczalność (50 % w/v; woda): klarowny, bezbarwny
Mętność (50 % w/v; woda): ≤ 2.0 NTU
Zmętnienie (50 % w/v; metanol; 37° C): ≤ 3.0 NTU
Wartość pH (5 %; woda): 5,0 - 7,0
Substancje nierozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,005 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals | form powder | form crystals |
| vapor pressure 0.009 hPa ( 25 °C) | vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) |
| pH 5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| autoignition temp. 424 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Akrylamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
79-06-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1107840100 | 04022536127651 |
| 1107841000 | 04022536127675 |