Informacje o tej pozycji
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
19049-40-2 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4
7778-39-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1105800100 | 04022536125701 |