Przejdź do
1.10328
Agar z krwią (podstawowy) nr 2
for the cultivation of fastidious microorganisms
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
40 g/L
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
do hodowli wrażliwych mikroorganizmów
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)żółtawo-brązowyWartość pH (25 °C)7.2 - 7.6Wytrzymałość żelu (test Gelomat) (baza)≥ 50 gWytrzymałość żelu (test Gelomat) (z krwią)≥ 40 gTest stabilności (barwa i hemoliza)przechodzi testOdzyskiwanie na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus pyogenes ATCC 19615)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus agalactiae ATCC 13813)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 19118)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007))≥ 70 %Hemoliza (Streptococcus pyogenes ATCC 19615)βHemoliza (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305)αHemoliza (Streptococcus agalactiae ATCC 13813)-Hemoliza (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))βHemoliza (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007))βTest na obecność bacytracyny (Streptococcus pyogenes ATCC 19615)+Inkubacja: 24 godziny; 35 °C; tlenowe (Clostridium perfringens beztlenowe z Anaerocult A).
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar z krwią (podstawowy) nr 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110328050004022536123936