Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Quality Segment
agency
APHA, USP
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (21 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39 g/L
bulk density
610 kg/m3
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brunatny
Wartość pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Wzrost (Geotrichum candidum DSM 1240): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): średni do dobrego
Wzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): średni do dobrego
Inkubacja: 5 dni; 28 °C
Test promocji wzrostu zgodnie ze zharmonizowaną metodą EP i USP:
Inokulum na podłożu referencyjnym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10 - 100
Liczba kolonii (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Liczba kolonii (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Liczba kolonii (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Liczba kolonii (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Inkubacja: do 5 dni; 20-25 °C
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar ziemniaczano-dekstrozowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1101305000 | 04022536533599 |
| 1101300500 | 04022536121840 |