Przejdź do
1.09988
Norma dla manganu
1000 mg Mn, (MnCl2 in H2O) Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Mn in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec manganu jest stosowany jako wzorzec kalibracyjny w oznaczaniu manganu w wodzie morskiej metodą wstępnego zatężania z wtryskiem przepływowym sprzężonym z metodą absorpcji atomowej lub spektrometrii emisyjnej.
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Mn): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania:Miareczkowanie kompleksometryczne.
    (identyfikowalne przez NIST - SRM 682)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1.703801.703321.19789
    grade
    analytical standard
    grade
    certified reference material
    grade
    certified reference material
    grade
    certified reference material
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    ICP: suitable
    technique(s)
    ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    product line
    Titrisol®
    product line
    Certipur®
    product line
    Certipur®
    product line
    Certipur®
    density
    1.04 g/cm3 at 20 °C
    density
    1.036 g/cm3 at 20 °C
    density
    1.014 g/cm3 at 20 °C
    density
    1.014 g/cm3 at 20 °C
    pictograms
    Corrosion
    signalword
    Danger
    hcodes
    Hazard Classifications
    Eye Dam. 1
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    109988000104022536120638