Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Co in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
Analysis Note
Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 682)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| concentration 1000 mg Co in H2O | concentration 10000 mg/L Co in 2-3% HNO3 | concentration 1000 mg/L Co in 0.5 M HNO3 | concentration 1000 mg/L Co in 2-3% HNO3 |
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
7646-79-9