Przejdź do
1.09895
Titriplex® rozwiązanie B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, concnetrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Zasadowy, oznaczanie
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Titriplex® rozwiązanie B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® rozwiązanie B
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109895000104022536119441