Przejdź do
1.09875
Selektywny suplement Bacillus cereus
selective by defined nutrients for Bacillus cereus, pkg of 10 vials, for the preparation of MYP Agar Base
Synonim(y):
Selektywny suplement MYP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
215-774-7
NACRES:
NA.74
MDL number:
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
composition
Polymyxin B sulfate, 50000 (IU)
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with GranuCult™ Mannitol egg yolk polymyxin agar (base) (1.05267)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Bacillus cereus Selective Supplement zawiera siarczan polimyksyny B w postaci liofilizowanej. Hamuje wzrost towarzyszącej flory bakteryjnej podczas hodowli Bacillus cereus.
Application
Bacillus cereus Selective Supplement to dodatek do przygotowania podłoża MYP Agar Base do oznaczania liczby Bacillus cereus w żywności i paszy dla zwierząt.
Analysis Note
Test stymulacji wzrostu zgodnie z ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
10 - 100
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): 10 - 100
Odzysk na podłożu testowym
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
≥ 70 %
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): bez ograniczeń
Kolor kolonii
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
różowy
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): żółty
Osad
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
+
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): -
Wzrost
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): brak wzrostu
Inkubacja: Bacillus 24-48 godz. 30°C; inne szczepy 48 godz. 30°C
Other Notes
Zastępuje: 1.09875
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P49321547007PHR1595
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
suitability
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
packaging
pkg of 10 vials
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 500 mg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
47676-250ML04061832372761
820493100004022536460154
88789-1ML-F04061837242557
88789-5ML-F04061837242564
820493025004022536460147
806017250004022536388717
806017100004022536388700
47649-1L-F04061837015373
47649-250ML-F04061832362663
D134651-100ML04061833559529
D134651-2.5L04061833559543
D134651-18L04061837716980
D134651-1L04061833559536