Przejdź do
1.09693
Laurynian metylu
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
Methyl laurate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
EC Index Number:
203-911-3
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>204 °C
mp
5 °C
transition temp
flash point 115.6 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (GC): ≥ 99,0%
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laurynian metylu
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
282.2 °F - closed cup
flash_point_c
139 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801640010004022536369136
801640250004022536369150
09651-200ML04061837594878
CX0914-604061839417434
414255-100ML04061837534065
414255-1L04061837534072
125008-2.5L04061837233227
34958-4L04061837289620
34958-1L04061837476938
34958-4X4L04061837476952
34958-4X2L04061837289637
34958-2L04061837476945
414255-2L04061837534089
801640601004027269906542
801640100004022536369143
125008-1L04061837233210