Przejdź do
1.09608
n-Tetradekan
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
n-Tetradecane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.39
EC Index Number:
211-096-0
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
vapor pressure
1.55 Pa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-6.5 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (GC): ≥ 99,0%
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Tetradekan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C