Przejdź do
1.09602
Stearynian metylu
reference substance for gas-chromatography
Synonim(y):
Ester metylowy kwasu oktadekanowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-990-4
NACRES:
NA.24
MDL number:
Quality Segment
form
solid
bp
215 °C/20 hPa
mp
37-39 °C
density
0.85 g/cm3 at 40 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1414M17702001437508
form
solid
form
-
form
-
form
-
density
0.85 g/cm3 at 40 °C
density
-
density
-
density
-
mp
37-39 °C
mp
37-41 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
215 °C/20 hPa
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearynian metylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109602000504022536115511