Przejdź do
1.09570
Papierowy wskaźnik pH pH 9,5 - 13,0
roll L 4.8 m, pkg of 6 rolls, Alkalit
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 9,5 - 13,0, Papierowy test chemiczny pH pH 9,5 - 13,0
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
feature
non-bleeding: no
Quality Level
packaging
pkg of 6 rolls
manufacturer/tradename
Alkalit
roll L
4.8 m
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
6 zapasowych rolek (4,8 m), do 109562, 109565 Alkalit
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów. Ten artykuł zawiera zapasowe rolki bez skali kolorów dla artykułu 109562.
Legal Information
ALKALIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109570000104022536115382