Przejdź do
1.09569
Papierowy wskaźnik pH pH 5,5 - 9,0
roll L 4.8 m, pkg of 6 rolls, Neutralit
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 5,5 - 9,0, Papierowy test chemiczny pH pH 5,5 - 9,0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
Produkt 1.09569 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
non-bleeding: no
Quality Level
packaging
pkg of 6 rolls
manufacturer/tradename
Neutralit
roll L
4.8 m
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
6 wymiennych rolek (po 4,8 m), do 109564, 109565 Neutralit
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów. Ten artykuł zawiera zapasowe rolki bez skali kolorów dla artykułu 109565.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEUTRALIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109569000104022536115375
Questions
  1. Is the pH paper certified by ISO 17034. And is there any pH paper that is certified by 17034
    1 answer
    1. This product is not certified by ISO 17034. No pH paper rolls are certified by ISO 17034.