Informacje o tej pozycji
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.027 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Cd (kadm): 5 mg/l
Ag (srebro): 10 mg/l
Cr (chrom): 20 mg/l
Fe (żelazo): 20 mg/l
Mn (mangan): 20 mg/l
Ba (bar): 50 mg/l
Co (kobalt): 50 mg/l
Cu (miedź): 50 mg/l
Ni (nikiel): 50 mg/l
Al (aluminium): 100 mg/l
As (arsen): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Sb (antymon): 100 mg/l
Se (Selen): 100 mg/l
Tl (tal): 100 mg/l
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10141-05-6
7778-39-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1095000100 | 04022536762630 |