Przejdź do
1.09495
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XVII
(7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr Certipur®
Synonim(y):
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.076 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XVII może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w analizie pierwiastkowej skał i meteorytów metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES).
Analysis Note
Hf (Hafn): 100 mg/l
Ir (Iryd): 100 mg/l
Sb (Antymon): 100 mg/l
Sn (Cyna): 100 mg/l
Ta (Tantal): 100 mg/l
Ti (Tytan): 100 mg/l
Zr (Cyrkon): 100 mg/l
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109495010004022536766584