Przejdź do
1.09491
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XI
for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Synonim(y):
Nota 1 A
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
density
1.045 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XI może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w analizie metali ciężkich w próbkach osadów ściekowych metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
Analysis Note
Cd (kadm): 10 mg/l
Cr (chrom): 900 mg/l
Cu (miedź): 800 mg/l
Hg (rtęć): 8 mg/l
Ni (nikiel): 200 mg/l
Pb (ołów): 900 mg/l
Zn (cynk): 2500 mg/l
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
CAS No.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 10045-94-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109491010004022536647715