This product is not prepared according to the European Pharmacopoeia (EP). Currently, an EP version of Ammonium Chloride buffer is not available.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
pH
10.5 (20 °C in H2O)
density
0.978 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Ultratrace Detection of Nickel(II) Ions in Water Samples Using Dimethylglyoxime-Doped GQDs as the Induced Metal Complex Nanoparticles by a Resonance Light Scattering Sensor...: W badaniu wykorzystano roztwór buforu amonowego w nowatorskiej konfiguracji czujnika do ultraczułego wykrywania jonów niklu, podkreślając jego potencjał w zakresie monitorowania środowiska i kontroli zanieczyszczeń (Pimsin N et al., 2021).
- Prosty system kolorymetryczny z wtryskiem przepływowym do oznaczania parakwatu w naturalnej wodzie..: Roztwór buforu amonowego jest wykorzystywany w systemie analizy wtrysku przepływowego, upraszczając wykrywanie parakwatu w wodzie, co może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa wody i ochrony środowiska (Chuntib P et al., 2015).
- Prosta i czuła metoda wstępnego zatężania on-line połączona ze spektrometrią fluorescencji atomowej z generacją wodorków do oznaczania śladowych ilości ołowiu w wodzie, winie i ryżu: Metoda ta wykorzystuje roztwór buforowy amonu w celu zwiększenia czułości i selektywności wykrywania ołowiu, co jest ważne dla bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego (Wu H et al., 2007).
- Usuwanie zakłóceń organoselenowych on-line dla nieorganicznych gatunków selenu poprzez wstępne zatężanie koprecypitacyjne z wtryskiem przepływowym w połączeniu ze spektrometrią fluorescencji atomowej z generacją wodorków: Wykorzystuje bufor amonowy do segregacji i ilościowego oznaczania selenu w złożonych próbkach, co jest krytycznym postępem w badaniach środowiskowych i zdrowotnych (Wu H et al., 2007).
- Współstrącanie arsenu w trybie on-line na minikolumnie pakowanej w octan etylowinylu, a następnie oznaczanie za pomocą generowania wodorków - ICP OES..: W badaniach tych roztwór buforowy amonu odgrywa kluczową rolę w technice wstępnego zatężania arsenu on-line, niezbędnej do monitorowania zanieczyszczenia arsenem w różnych matrycach (Gil RA et al., 2007).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1094781000 | 04022536114798 |
-
Art. 109478 ist es vergleichbar mit dem European Pharmacopoeia - Reagenz "ammonium chloride buffer solution pH 10.0 R, 1" ?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?