Przejdź do
1.09476
Roztwór buforowy
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Kolor roztworu buforowego: niebieski (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/chlorek wodoru) pH 9,00 (20°C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
95,80 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
95,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
9.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Niebieski roztwór buforowy kwasu borowego/chlorku potasu/wodorotlenku sodu jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników, zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 9,00 w temperaturze 20°C jest mierzona zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej. Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Wartość pH jest silnie zależna od temperatury, dlatego podczas użytkowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Roztwór buforowy jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny dla przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola do pomiaru pH roztworów.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Bezpośrednia identyfikowalność z wtórnymi wzorcami odniesienia NIST i pierwotnymi certyfikowanymi wzorcami odniesienia PTB
  • Gotowe do użycia rozwiązanie
  • Dostępny w szczelnej plastikowej butelce i zrównoważonym opakowaniu Titripac® w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
  • Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094611.990501.09462
format
mixture
format
mixture
format
-
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
pH
9.0 (20 °C in H2O)
pH
9.0 (20 °C in H2O)
pH
10.0 (25 °C in H2O)
pH
11.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13840-56-7 + 10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109476901004022536114750
109476400004027269042004
109476050004022536114736