Przejdź do
1.09446
Roztwór buforowy
(citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 5,00 (25°C) (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
5.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Certyfikowany roztwór buforowy (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu) jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników, zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 5,00 w temperaturze 25°C jest mierzona zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej. Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Jego wartość pH jest silnie zależna od temperatury, dlatego podczas użytkowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Roztwór buforowy jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny w procedurach analitycznych dla przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola do pomiaru pH roztworów.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
  • Rozwiązanie gotowe do użycia
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej plastikowej butelce i zrównoważonym opakowaniu Titripac® w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
  • Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094451.990031.09461
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109446050004027269386801
109446400004027269386818