Przejdź do
1.09411
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
Synonim(y):
Wzorzec wielopierwiastkowy ICP-MS
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.005 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XXIV może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do analizy całkowitej zawartości arsenu i gatunków arsenu w próbkach ryżu metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Analysis Note
As (arsen): 50 mg/l
Cd (kadm): 50 mg/l
Co (kobalt): 50 mg/l
Mo (molydenium): 50 mg/l
Ni (nikiel): 50 mg/l
Sr (stront): 50 mg/l
K (potas): 500 mg/l
Al (Aluminium): 50 mg/l
Ba (bar): 50 mg/l
Cu (miedź): 50 mg/l
Zn (cynk): 50 mg/l
Cr (chrom): 50 mg/l
Pb (ołów): 50 mg/l
Se (Selen): 50 mg/l
Mn (mangan): 50 mg/l
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona internetowa standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10141-05-6
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109411050004027269067359