Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 801,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
particle size
40-63 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Żel krzemionkowy o nieregularnym kształcie i wąskim, dobrze zdefiniowanym rozkładzie wielkości cząstek zapewnia wysoką wydajność separacji, przepuszczalność i dobrą powtarzalność.
Application
Żel krzemionkowy 60 (0,040-0,063 mm) do chromatografii kolumnowej (230-400 mesh ASTM). Nr CAS 7631-86-9, nr WE 231-545-4.
Features and Benefits
Żel krzemionkowy 60 (0,040-0,063 mm) zapewnia użytkownikom
- Wysoką zdolność adsorpcyjną
- Wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność.
- Ochrona substancji wrażliwych na wilgoć podczas przechowywania i transportu lub utrzymywanie suchości bezwodnych rozpuszczalników.
- Granulaty w różnych rozmiarach lub kulki
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesiny): 6,5 - 7,5
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 9,0 %
Wielkość cząstek (d10): 30 - 40 µm
Wielkość cząstek (d50): 55 - 65 µm
Wielkość cząstek (d90): 95 - 110 µm
Powierzchnia właściwa i objętość porów są związane z surowcem.
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 9,0 %
Wielkość cząstek (d10): 30 - 40 µm
Wielkość cząstek (d50): 55 - 65 µm
Wielkość cząstek (d90): 95 - 110 µm
Powierzchnia właściwa i objętość porów są związane z surowcem.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c