Przejdź do
1.09334
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["LiChrosorb"] Sorbent C18 do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
4500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrosorb® RP-18 (10 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Application
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa do oznaczania flukonazolu, leku przeciwgrzybiczego, w osoczu i ślinie pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności...: W niniejszym badaniu zwrócono uwagę na metodę wykorzystującą RP-18 do oznaczania flukonazolu, wykazując skuteczność kolumny w kontekście bioanalitycznym (Beijnen JH et al., 1995).
  • Oznaczanie glinu w surowicy przy użyciu wysokosprawnego układu chromatograficzno-fluorymetrycznego z odwróconą fazą jonową i lumogalionem...: Badanie to wykorzystuje RP-18 do analizy glinu w surowicy, pokazując jego użyteczność w analizie metali śladowych w próbkach klinicznych (Ong CN et al., 1995).
  • Radiochemiczna metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej do analizy metabolitów pochodzących z 2-fluoro-2-deoksy-D-glukozy w ludzkich chondrocytach...: Opracowana metoda wykorzystuje RP-18, podkreślając jego rolę w analizie radiochemicznej złożonych matryc biologicznych (Greiling H et al., 1993).
  • Systematyczne podejście do oznaczania cefalosporyn w płynach biologicznych metodą chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami...: Badanie to demonstruje zastosowanie RP-18 w analizie farmakokinetycznej cefalosporyn, dodatkowo dowodząc szerokiego zastosowania kolumny w analizach farmaceutycznych (Juge F et al., 1983).
  • Jednoczesne oznaczanie 3,4-dihydroksyfenyloalaniny, 5-hydroksytryptofanu, dopaminy, 4-hydroksy-3-metoksyfenyloalaniny, noradrenaliny, kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego, kwasu homowanilinowego, serotoniny i kwasu 5-hydroksyindolooctowego w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu szczura za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną: Badania te wykorzystują RP-18 do jednoczesnego oznaczania ilościowego wielu neuroprzekaźników, podkreślając jego czułość i specyficzność dla analizy neurochemicznej (Huot S et al., 1982).
Analysis Note
Teoretyczne płytki (N/m) (Toluene): ≥ 25000
test stabilności (wydajność): przechodzi test
wielkość cząstek (Malvern) (d10): 8,7 - 10,0 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d50): 12,0 - 14,0 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d90): 17,5 - 20,5 µm
Legal Information
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.513561.093331.51349
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
product line
LiChrosorb®
product line
LiChrosorb®
product line
LiChrosorb®
product line
LiChrosorb®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-18 (10 µm)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109334001004022536113593