Przejdź do
1.09288
Roztwór etylenodiaminy miedzi(II)
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352402
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
Copper(II) ethylenediamine solution, conforming to DIN 54270 standards, is used for accurately measuring the viscosity of cellulose solutions, essential for industries like textiles and pharmaceuticals.
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Miedź: 0,95 - 1,05 mol/l
Etylenodiamina: 1.90 - 2.10 mol/l
Wartość pH (1%; woda): 12,0 - 12,5
Gęstość (d 20/4): 1.096 - 1.102
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
925071442305C2284
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.086 g/mL at 25 °C
density
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
4
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109288100004022536113180
Questions
  1. Hello, good time. When can I see the analysis sheet before ordering?
    1 answer
    1. The testing can be found on the Specification Sheet. This document can be found on the Product Detail Page. Please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.09288/1092881000