Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
523,00 zł
Nazwa produktu
Fryta CombiCoulomat, Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
material
diaphragm (Yes)
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| material diaphragm (Yes) | material diaphragm (No) | material stainless steel | material stainless steel |
| density 0.90 g/cm3 at 20 °C | density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| product line Aquastar® | product line Aquastar® | product line - | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Protokoły
Accurately measure the moisture content in ethanolamine (HOCH₂CH₂NH₂) through Karl Fischer titration, using both volumetric or coulometric methods.
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1092550500 | 04022536112558 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is frit and fritless coulometer reagents, the difference. Are reagents used for volumetric kf titration and for coulometer titration same?
1 answer-
In conventional, or fritted-cell, coulometric KF, a diaphragm – or frit – separates the anode from the cathode that form the electrolytic cell known as the generator electrode. The purpose of the frit is to prevent the iodine generated at the anode from being reduced back to iodide at the cathode instead of reacting with water.
In fritless-cell coulometric KF, an innovative cell design is used that through a combination of factors, but without a frit, makes it nearly impossible for iodine to reach the cathode and get reduced to iodide instead of reacting with water.
Fritless method only uses one reagent. The CombiCoulomat fritless reagents can be used universally for cells with or without diaphragm. Both reagents, CombiCoulomat frit and CombiCoulomat fritless are, of course, free from chlorinated hydrocarbons. The coulometric reagents Aquastar® CombiCoulomat frit and CombiCoulomat fritless are comparable to the volumetric one component reagents. All reaction components are contained in one solution. This makes handling easier for the user.
Compared with volumetric reagents, coulometric reagents do not contain iodine, but iodide. The iodine required for the Karl Fischer reaction to take place develops through electrochemical oxidation. The coulometric method is primarily used for the determination of low water contents (< 1%).