Przejdź do
1.09214
Adapter do płytek stykowych
For use with MAS-100 NT® / MAS-100 VF®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum assembly
agency
non-compendial
description
For use with MAS-100 NT and MAS-100 VF, connector
product line
MAS-100®
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
no temp limit
General description
Przenośnepróbniki powietrza MAS-100®mogą być używane z dostępnymi na rynku płytkami kontaktowymi. W przypadku przyrządów MAS-100 NT® i MAS-100 Eco® adapter płytki kontaktowej umożliwia centralne umieszczenie płytek kontaktowych na uchwycie płytki, aby zagwarantować, że wszystkie otwory uderzeniowe znajdą się na powierzchni agaru. W przypadku aparatów MAS-100 VF® adapter nie jest wymagany do obrotu o 180 stopni, a ustawienie trzech zacisków jest wystarczające do zamocowania płytki hodowlanej na środku. Adapter płytki kontaktowej jest dostarczany z trzema niebieskimi śrubami z gniazdem sześciokątnym i kluczem imbusowym do mocowania do uchwytu płytki. Ze względu na węższą średnicę i większą wysokość płytek kontaktowych, wymagana jest również specjalnie zaprojektowana perforowana pokrywa, taka jak 1191490001, która pasuje do zamykanych i niezamykanych płytek kontaktowych ICR/ICRplus.
Application
Adapter do płytek kontaktowych to dodatkowe akcesorium do próbnika powietrza, które służy do monitorowania mikrobiologicznego powietrza w kontrolowanych środowiskach do pomieszczeń czystych ISO 5 przy użyciu płytek kontaktowych zamiast płytek osadczych 90 mm. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym i środowiskowym.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.090821.171711.44257
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
material
aluminum assembly
material
aluminum adapter
material
aluminum lid
material
aluminum adapter
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
description
For use with MAS-100 NT and MAS-100 VF, connector
description
-
description
connector
description
pressure head
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109214000104022536915623