Przejdź do
1.09207
Podłoże agarowe SMAC
for direct isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E.coli O157:H7-strains
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (20 °C, 51.5 g/L in H2O)
application(s)
clinical
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
do bezpośredniej izolacji i różnicowania enterokrwotocznych (EHEC) szczepów E.coli O157:H7
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)czerwonyWartość pH (25 °C)6.9 - 7.3Typowy skład (g/litr): Pepton 20,0; Chlorek sodu 5,0; Sole żółciowe no. 3 1,5; Sorbitol 10,0; Czerwień obojętna 0,03; Fiolet krystaliczny 0,001; Agar-agar 15,0.Test promocji wzrostu zgodnie z normą ISO 11133.
Baza testowana z suplementem Art. 1.09202.Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 35150 (O157))10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894)10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895)10 - 100Inokulum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))10⁴Inokulum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))10⁴Inokulum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))10⁴Inokulum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))10⁴Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 35150 (O157))Liczba kolonii (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894)Liczba kolonii (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895)Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 35150 (O157))≥ 50%Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894)≥ 50%Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895)≥ 50%Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))częściowe zahamowanieWzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))częściowe zahamowanieWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))całkowite zahamowanieWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))całkowite zahamowanieKolor kolonii (Escherichia coli ATCC 35150 (O157))bezbarwnyKolor kolonii (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894)bezbarwnyKolor kolonii (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895)bezbarwnyKolor kolonii (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))różowyKolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))różowyInkubacja: 24 godziny; 37 °C; warunki tlenowe.
Odniesienie: Tryptic-soy-agar. Zahamowane szczepy testowane z trzema pętlami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109207050004022536572017