Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
Informacje o tej pozycji
811,00 zł
Nazwa produktu
Rozwiązanie Hanus, for determination of iodine number c(IBr) = 0.1 mol/l, Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0994 - 1.006 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0004 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147). Roztwór tiosiarczanu sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line - | product line - |
| transition temp flash point 40 °C | transition temp flash point 40 °C | transition temp - | transition temp - |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH - | pH 2.5-3.0 (20 °C in H2O) |
| concentration 0.1 M | concentration 0.1 M | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
hcodes
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091641003 | 04054839999376 |
| 1091641000 | 04022536111483 |