Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
791,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku tetra-n-butyloamoniowego, in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.792 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Jednoczesna analiza kwasu dehydrooctowego, benzoesowego, sorbowego i salicylowego w produktach kosmetycznych metodą ekstrakcji do fazy stałej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Badania te podkreślają zastosowanie wodorotlenku tetra-n-butyloamoniowego jako odczynnika z parą jonową w analizie chromatograficznej różnych kwasów w produktach kosmetycznych. Badanie pokazuje jego skuteczność w zwiększaniu ekstrakcji i rozpuszczalności analitów, co czyni go cennym narzędziem dla chemików i naukowców zajmujących się farmaceutykami i badaniami środowiskowymi (Mikami et al., 2002).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0994 - 1.006 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0004 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 kwas benzoesowy) za pomocą wolumetrycznego standardowego kwasu benzoesowego (numer artykułu 1.02401), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line - | product line - |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH ≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| concentration 0.1 M | concentration 0.1 M | concentration - | concentration - |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku tetra-n-butyloamoniowego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091620503 | 04054839999246 |
| 1091621073 | 04065267177397 |
| 1091620500 | 04022536111391 |
| 1091621000 | 04022536111414 |
| 1091621003 | 04054839753053 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
![Tetra-n-butylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/217/795/18cba546-7592-4bb4-8b67-0b4b229e0a2f/640/18cba546-7592-4bb4-8b67-0b4b229e0a2f.jpg)
![Tetra-n-butylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c [(C4H9) 4NOH] = 0.1 mol / l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/420/308/6f291053-9c11-40c5-ad19-e22dc333e4b1/640/6f291053-9c11-40c5-ad19-e22dc333e4b1.jpg)