Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 774,00 zł | |
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.7 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Ozone-Activated Lignocellulose Films Blended with Chitosan for Edible Film Production.: This research involves the use of Sodium hydroxide solution in the preparation and activation of lignocellulose, which is then blended with chitosan to produce edible films, demonstrating a novel application in food packaging (Ebrahimi et al., 2024).
- Tilapia Head Gelatins to Stabilize Fish Oil Emulsions and the Effect of Extraction Methods.: The study explores the use of Sodium hydroxide solution in the extraction process of gelatins from tilapia heads, which are then used to stabilize fish oil emulsions, highlighting an innovative use in food science (Li et al., 2024).
- Study of Cellulose Dissolution in ZnO/NaOH/Water Solvent Solution and Its Temperature-Dependent Effect Using Molecular Dynamics Simulation.: This article investigates the dissolution of cellulose in a ZnO/NaOH/water solvent system, using molecular dynamics simulation to understand the temperature-dependent effects, showcasing the application of Sodium hydroxide solution in material science (Bourassi et al., 2024).
- Potential for Recycling Metakaolin/Slag-Based Geopolymer Concrete of Various Strength Levels in Freeze-Thaw Conditions.: Sodium hydroxide solution is employed in the preparation of geopolymer concrete, which is analyzed for its recycling potential and durability under freeze-thaw conditions, emphasizing its application in sustainable construction materials (Liu et al., 2024).
Features and Benefits
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac® packaging - all SKU-pack size numbers ending "4000, 4003, 9010, 9013" - more information on www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Amount-of-substance concentration 0.995 - 1.005 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.003 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| packaging Titripac® of | packaging Titripac® of | packaging - | packaging - |
| pH 13.7 (20 °C in H2O) | pH 12.7 (20 °C in H2O) | pH 12.5 (20 °C in H2O) | pH 13.8 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Protokoły
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in dried meat after extraction with potassium hydrogen phthalate.
Spectrophotometric chloride determination for accurate sodium chloride analysis in meat via using the iron(III)/mercury thiocyanate method.
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in meat and sausage products after extraction with water.
Produkty
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Powiązane treści
Miareczkowanie Karla Fischera określa zawartość wody w surowcach i produktach, co jest szeroko stosowaną metodą analityczną.
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091379025 | 04022536111001 |
| 1091374000 | 04027269029784 |
| 1091374003 | 04054839633386 |
| 1091372500 | 04022536110974 |
| 1091371003 | 04054839633379 |
| 1091379010 | 04022536110981 |
| 1091379013 | 04054839633393 |
| 1091371000 | 04022536110950 |