Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór nadmanganianu potasu, standardised against oxalate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.02 M
technique(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Utlenianie chromu(III): Potencjalne ryzyko stosowania procesów utleniania chemicznego do rekultywacji gleb zanieczyszczonych 2-chlorofenolem: Badania te zwracają uwagę na utlenianie chromu przy użyciu nadmanganianu potasu, podkreślając zagrożenia dla środowiska i potrzebę kontrolowanego stosowania w wysiłkach na rzecz rekultywacji gleby (Yu et al., 2024).
- Potencjalna aktywność przeciwutleniająca i przeciwzapalna in vitro ekstraktu Martynia annua w fitosyntezie nanocząstek MnO(2): Omówiono zastosowanie nadmanganianu potasu w syntezie nanocząstek dwutlenku manganu, badając ich potencjalne zastosowania biomedyczne w leczeniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym (Thangapushbam et al., 2024).
- Badanie wpływu zewnętrznego stosowania formaliny i nadmanganianu potasu na profile hematologiczne, immunologiczne i biochemiczne u piskląt Labeo rohita: Zbadano wpływ leczenia nadmanganianem potasu na zdrowie ryb, zapewniając wgląd w jego bezpieczne stosowanie w akwakulturze (Banjare et al., 2024).
- Opracowanie metody opartej na chromatografii cienkowarstwowej do wykrywania obecności sorbitolu w mleku i jej zastosowanie w próbkach mleka konserwowanych formaliną: W badaniu tym wykorzystano nadmanganian potasu do opracowania nowej metody analitycznej do wykrywania dodatków w produktach mlecznych, wykazując jej przydatność w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości żywności (Kumar i in., 2024).
- Badania terenowe i laboratoryjne technologii opartych na fluorescencji do śledzenia w czasie rzeczywistym lizy komórek sinic i potencjalnego uwalniania mikrocystyn: Badania nad zastosowaniem nadmanganianu potasu w zarządzaniu zakwitami sinic i związanym z tym uwalnianiem toksyn w zbiornikach wodnych, oferujące postęp w monitorowaniu środowiska i ochronie zdrowia publicznego (Tsai i in., 2024).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.01990 - 0.02010 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00006 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 szczawian dwusodowy) za pomocą wolumetrycznego standardowego szczawianu dwusodowego (numer artykułu 1.02407), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.0035 g/cm3 | density 1.01 g/cm3 at 20 °C |
| pH 8 (20 °C in H2O) | pH - | pH 7 ( in H2O) | pH 8 (20 °C in H2O) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór nadmanganianu potasu
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091221003 | 04054839999383 |
| 1091221000 | 04022536110868 |